Merck
94477
Supelco
(E)-2-Cyano-3-(2-naphthyl)acrylic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.0% (HPLC)
別名:
(E)-2-Cyano-3-(2-naphthalenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Cyano-3-(naphthalen-2-yl)acrylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9NO2
CAS番号:
分子量:
223.23
Beilstein:
2270800
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
テクニック
MALDI-MS: suitable
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
OC(/C(C#N)=C/C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O
InChI
1S/C14H9NO2/c15-9-13(14(16)17)8-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)7-10/h1-8H,(H,16,17)/b13-8+
InChI Key
DGBCTRJIBBKQEU-MDWZMJQESA-N
アプリケーション
suitable as Maldi-Matrix-Material
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)