グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
形状
powder
アナライトの化学物質クラス
glycans, lipids, peptides, proteins
テクニック
MALDI-MS: suitable
mp
156-158 °C (lit.)
溶解性
dioxane: 50 mg/mL, clear
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
CC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
37468-5G-F:
37468-VAR-F:
37468-1G-F:
37468-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Mass Spectrometry of Glycans, method comparison and products
プロトコル
Mass Spectrometry of Glycans