グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
フォーム
solid
アナライトの化学物質クラス
glycans, oligonucleotides, peptides, proteins
テクニック
MALDI-MS: suitable
色
light yellow
mp
218-222 °C
219-221 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
適合性
in accordance for UV test
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES記法
O.CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4.H2O/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12;/h2-3,10-12H,1H3;1H2
InChI Key
GDSIBPPJKSBCMF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
91928-VAR:
91928-5G:
91928-1G:
91928-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Mass Spectrometry of Glycans, method comparison and products
プロトコル
Mass Spectrometry of Glycans