Merck
56197
Supelco
3-ヒドロキシピコリン酸
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
別名:
3-HPA, 3-ヒドロキシピリジン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO3
CAS番号:
分子量:
139.11
Beilstein:
118954
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
アナライトの化学物質クラス
oligonucleotides, oligosaccharides
テクニック
MALDI-MS: suitable
mp
213-218 °C (lit.)
微量陽イオン
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
OC(=O)c1ncccc1O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)
InChI Key
BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-ヒドロキシピコリン酸(3-HPA)は、大きな生体分子の分析およびオリゴヌクレオチドの定量のためのマトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)質量分析(MS)に使用されるマトリックス材です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
3-ヒドロキシピコリン酸は、地下堆積物中の細菌分解性キノリンの分離及び特性解析を行う研究で使用されています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
56197-BULK:
56197-VAR:
56197-250MG:
56197-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isolation and characterization of quinoline-degrading bacteria from subsurface sediments.
Applied and Environmental Microbiology, 55 (4), 1029-1032 (1989)
K Tang et al.
Nucleic acids research, 23(16), 3126-3131 (1995-08-25)
Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) time-of-flight (TOF) mass spectrometry was used to analyze short DNA duplex probes with one strand immobilized on solid supports (straptavidin-coated magnetic beads or controlled pore glass beads). Only the non-immobilized strand could be detected. Partial denaturation
P Juhasz et al.
Carbohydrate research, 270(2), 131-147 (1995-04-30)
Molecular weights of heparin-derived oligosaccharides ranging from disaccharides to hexadecasaccharides have been determined by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry. While these compounds ionize poorly or not at all when used as such, a strong signal can be obtained
Gas-phase diagnostics and LIF-imaging of 3-hydroxypicolinic acid MALDI-matrix plumes
Puretzky AA and Geohegan DB
Chemical Physics Letters, 286(5-6), 425-432 (1998)
H Suzuki et al.
Analytical chemistry, 69(22), 4554-4559 (1998-01-07)
Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS), has been used for structure characterization of 1-aminopyrene-3,6,8-trisulfonate (APTS)-derivatized oligosaccharides previously separated by capillary electrophoresis (CE). The resolved components were first isolated by employing an automated high-resolution fraction collector. Using on-probe sample