Merck
PFS20
Supelco
SpheriCal Neat
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
製品種目
SpheriCal
形状
solid
シェルフライフ
expiry date on the label
分子量
Mr 500-1600 Da (Na+-adduct)
テクニック
MALDI-MS: suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
dendritic calibrants PFS1A : PFS1B : PFS1C : PFS1D = 1:1:1:1
アプリケーション
For mass calibration in mass spectrometry
包装
Quantity: 50 μg/vial
法的情報
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PFS20-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.