由来生物
animal
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 μmol
濃度
10.0-11.0 (UV)
テクニック
MALDI-MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
不純物
≤1.5% ddNDP (HPLC)
適合性
corresponds for UV test
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O12P3.Na/c10-7-3-4-12(9(13)11-7)8-2-1-6(22-8)5-21-26(17,18)24-27(19,20)23-25(14,15)16;/h3-4,6,8H,1-2,5H2,(H,17,18)(H,19,20)(H2,10,11,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1/t6-,8+;/m0./s1
InChI Key
LOOMQRBEBYCFPP-QDOHZIMISA-M
生物化学的/生理学的作用
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
02241-10UMO-BULK-F:
02241-BULK-F:
02241-1UMO-BULK-F:
02241-10UMO-F:
02241-1UMO-F:
02241-VAR-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)