Merck
03732738001
Roche
ジデオキシヌクレオシド三リン酸セット
Sequencing Grade, sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.21
グレード
Molecular Biology
品質水準
アッセイ
≤1.5% (ddNDP, HPLC)
≥98% (ddNTP, HPLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 4 × 100 μL (4 x 1 μmol; 10 mM, each)
メーカー/製品名
Roche
colorless
溶解性
water: miscible
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
関連するカテゴリー
詳細
ジデオキシヌクレオシド三りん酸セット、塩基配列分析グレード、ナトリウム塩溶液は、配列分析反応専用に製造および検査された超高純度のジデオキシヌクレオチド(ddNTPのHPLCによる面積% = ≥98%、ddNDPのHPLCによる面積% = ≤1.5%)が含まれています。
本セットにはddATP、ddCTP、ddGTPおよびddTTPの4本のバイアルが含まれ、それぞれが10 mMの無色透明のナトリウム塩溶液(pH 8.3)となっています。
アプリケーション
2′,3′-ジデオキシヌクレオシド三りん酸は、DNAポリメラーゼ(例えばKlenow酵素)が触媒する任意のプライマーの鎖伸長を阻害するので、サンガー法によるDNA配列分析(Sanger, F. et al. (1977) PNAS USA 74, 5463)で使用されています。
各反応に連鎖停止剤として機能するジデオキシヌクレオチドを添加することで、配列分析が達成されます。4回の反応が設定され、それぞれに同じテンプレートおよびプライマー、そしてA、C、GまたはTに特異的な連鎖停止剤が含まれています。少量の連鎖停止剤しか含まないため、新規DNA鎖への取り込みはランダム事象となります。したがって各反応により断片コレクションが生成され、すべてのDNA鎖が同じ種類の塩基(A、C、GまたはT)で終了します。
包装
本セットにはddATP、ddCTP、ddGTPおよびddTTPの4本のバイアルが含まれ、それぞれが10 mMの無色透明のナトリウム塩溶液(pH 8.3)となっています。
品質
ジデオキシヌクレオチド溶液はロット毎に配列分析反応での機能が検査されています。
デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ、およびニッキング活性の混入がないことが、現行の品質管理手順に従って検査されています。
調製ノート
アクチベーター:Mg2+、Co2+およびMn2+イオン
作業溶液:停止混合液の調製
停止混合液調製前に、適量の各ジデオキシヌクレオチドを濃度10 μMになるように水で希釈します。
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • ddATP, sodium salt 10 mM
  • ddCTP, sodium salt 10 mM
  • ddGTP, sodium salt 10 mM
  • ddTTP, sodium salt 10 mM
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)