安全性情報
DNTP100
Sigma-Aldrich
デオキシヌクレオチドセット, 100 mM
Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each
別名:
PCR用DNTPセット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.52
品質水準
フォーム
liquid
濃度
100 mM
colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
デオキシヌクレオチド三リン酸(dNTP)は有機分子であり、デオキシリボースに結合した核酸塩基を持っています。このdNTPセットには、利便性と容易なPCR反応セットアップのために、4種類のデオキシリボヌクレオチドであるデオキシリボースアデノシン三リン酸(dATP)、デオキシリボースシチジン三リン酸(dCTP)、デオキシリボースグアノシン三リン酸(dGTP)、およびデオキシリボースチミジン三リン酸(dTTP)の100 mM水溶液がそれぞれ0.25 mLずつ別々のチューブに入っています。
アプリケーション
デオキシヌクレオチドセット100 mMは、次の用途で使用されています:
  • 磁気ピンセット測定のためのλ-DNAのビオチン化
  • RAPD PCR
  • FISHプローブの作製と標識化
  • ゲノムDNAのPCR増幅
  • マルチプレックスPCR
  • ファーストストランドcDNA合成
  • TUNEL標識
  • RT-PCR
  • ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)の反応ミックスの成分として
デオキシヌクレオチドセット(100 mM)は、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)の反応混合物の成分として使用されます。また、一塩基多型(SNP)の遺伝子型を決定する増幅抵抗性変異システムポリメラーゼ連鎖反応(ARMS-PCR)の反応混合物の成分としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
デオキシヌクレオチド三リン酸(dNTP)は、DNA多量体化酵素の基質です。これらは核酸分子の構成要素として作用し、本質的に酸性です。dNTPはPCRマスターミックスの重要な構成成分であり、DNAの増幅に不可欠です。dNTPのレベルが最適であれば、適切な染色体複製が確実に行われ、ゲノムの安定性が維持されます。
特徴および利点
  • 4本に分けたdNTPのチューブとして提供されます。
  • dNTP濃度を個々に最適化できるようになります。
包装
dATP, dCTP, dGTP, dTTP (各100mM, 0.25 mL)
関連製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Attractive forces between cation condensed DNA double helices
Todd BA, et al.
Biophysical Journal, 94, 4775-4782 (2008)
Multiple locus VNTR fingerprinting (MLVF) of Streptococcus pyogenes
Obszanska K, et al.
Virulence, 3(6), 539-542 (2012)
Detection of Streptococcus pyogenes virulence factors by multiplex PCR
Borek AL, et al.
Virulence, 3(6), 529-533 (2012)
Expression of Mx gene in Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822) to OmpC protein of Aeromonas hydrophila and bacterial infection
Roy P, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 178, 640-653 (2016)
A critical balance: dNTPs and the maintenance of genome stability
<BIG><BIG>Pai CC and Kearsey SE</BIG></BIG>
Genes, 8, 57-57 (2017)