製品種目
BioChemika
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
濃度
10.0-11.0 mmol/L (UV)
テクニック
MALDI-MS: suitable
不純物
≤1.5% ddNDP (HPLC)
適合性
corresponds for UV test
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CC1=CN([C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O13P3.Na/c1-6-4-12(10(14)11-9(6)13)8-3-2-7(23-8)5-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;/h4,7-8H,2-3,5H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,11,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1/t7-,8+;/m0./s1
InChI Key
QJSZKDPCBDXBCK-KZYPOYLOSA-M
詳細
包装
以下による置換
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
42597-VAR-F:
42597-1UMO-F:
42597-10UMO-F:
42597-BULK-F:
試験成績書(COA)