Merck
56229
Supelco
9-ニトロアントラセン
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9NO2
CAS番号:
分子量:
223.23
Beilstein:
1877509
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
テクニック
MALDI-MS: suitable
mp
141-144 °C (lit.)
144-150 °C
微量陽イオン
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
適合性
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
InChI Key
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
56229-100MG:
56229-VAR:
56229-1G:
56229-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)