Merck
42424
Sigma-Aldrich
Atto 550
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
グレード
for fluorescence
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV吸収
λ: 553-559 nm Amax
保管温度
−20°C
詳細
Atto 550は、高い分子吸収係数(120,000)と量子収率(0.80)に加え、励起と発光極大の間の十分なストークスシフトを有する新しい標識です。Atto 550は同様の励起源および蛍光フィルターと共にCy3®として使用することができ、高い光安定性を特徴とします。
詳細はこちらをご確認ください
アプリケーション
Atto蛍光標識は、単一分子の検出を含む、高感度用途のために設計されています。Atto標識はいかなるシス-トランス異性化も示さない剛直な構造をしています。したがってこれらの標識は結合時に最小のスペクトルシフトを伴う例外的な強度を示します。Atto 550は、Cy3に類似しており、蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)のような用途において、また二次抗体のような分子のタグとして有用である可能性があります。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
CAB-O-SIL is a registered trademark of Cabot Corp.
Cy3 is a trademark of Cytiva
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
42424-1MG-F:
42424-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Atto 700 BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPCE)
Sigma-Aldrich
30674
Atto 700
NTA - Atto 488 BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (sum of isomers, HPCE)
Supelco
39625
NTA - Atto 488
Smart-aggregation imaging for single molecule localization with SPAD cameras.
Gyongy, I.; et al.
arXiv (2016)
Antibody transfection into neurons as a tool to study disease pathogenesis.
Douglas JN, Gardner LA, et al.
Journal of Visualized Experiments, 26, 4154-4154 (2012)
Sandeep Kumar Vashist
Analytical biochemistry, 421(1), 336-338 (2011-11-19)
A surface plasmon resonance (SPR)-based procedure was developed to determine the effect of antibody modifications on its biomolecular binding behavior. Mouse immunoglobulin G (IgG) was immobilized on a protein A-functionalized gold-coated SPR chip. Goat anti-mouse IgG and its various commercially
Michel Frigoli et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(33), 8319-8330 (2009-07-04)
Core-shell type dual fluorescent nanoparticles (NPs) in the 16 nm diameter range with a selective ligand (cyclam) attached to the surface and two fluorophores--9,10-diphenyl-anthracene (donor, D) and pyrromethene PM 567 (acceptor, A)--embedded within the polymer core were synthesized and their
Robert H Meltzer et al.
Lab on a chip, 11(5), 863-873 (2011-01-21)
Rapid, specific, and sensitive detection of airborne bacteria, viruses, and toxins is critical for biodefense, yet the diverse nature of the threats poses a challenge for integrated surveillance, as each class of pathogens typically requires different detection strategies. Here, we