安全性情報
02175
Supelco
NTA - Atto 647 N
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPCE)
別名:
Atto 647 N-ニトリロ三酢酸, Ni2+イオン複合体, Nα,Nα-ビス(カルボキシメチル)-L-リジン, ニッケル(II)複合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171501
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥80% (HPCE)
蛍光検出
λex 647 nm; λem 669 nm in PBS
適合性
suitable for fluorescence
検出方法
fluorometric
保管温度
−20°C
詳細
詳しくは こちらをご覧ください。
アプリケーション
for the fluorescence detection of HIS-tagged proteins
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
02175-250UG-BULK-F:
02175-250UG-F:
02175-VAR-F:
02175-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)