certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000569
traceable to USP 1115545
APIファミリー
chlorogenic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
mp
210 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
InChI Key
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2202-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック