Merck
94419
Sigma-Aldrich
ネオクロロゲン酸
from Lonicera japonica, ≥98.0% (HPLC)
別名:
5-O-(trans-3,4-ジヒドロキシシンナモイル)-D-キナ酸, trans-5-O-カフェオイルキナ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18O9
CAS番号:
分子量:
354.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
Lonicera japonica
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
損失
≤3.0% loss on drying
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14+,16-/m1/s1
InChI Key
CWVRJTMFETXNAD-NXLLHMKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ネオクロロゲン酸は、ポリフェノール化合物であり、コーヒー酸およびキナ酸のエステルです。クロロゲン酸の異性体です。
アプリケーション
ネオクロロゲン酸は、下記で使用されています:
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法を用いてSerratula centauroidesの根と地上部のフェノール含量を検討するため
  • ヒト滑膜線維芽細胞(hSF)における乾燥プラムの抗炎症反応および関節リウマチトランスジェニックマウスの骨吸収を検討するため
  • ヒト肝臓癌細胞株(HepG2細胞)におけるグリーンコーヒー豆抽出物の定量解析および毒性解析のため
生物化学的/生理学的作用
ネオクロロゲン酸は、メラニンの生合成に対して阻害作用があることが明らかになっています。したがって、Monilinia laxaにより生じる褐色腐れ感染を防ぐために、収穫した果実に使用することができます。印象的な抗酸化、抗細菌、抗ウイルス、および解熱特性も示します。ネオクロロゲン酸は、抗炎症活性があるため、急性および慢性炎症性疾患の管理に使用できる可能性があります。乳癌細胞株MDA-MB-435で認められた増殖阻害により、化学防御化合物として機能する可能性があります。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
94419-50MG:
94419-BULK:
94419-10MG:
94419-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yanjuan Wang et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(1), 68-74 (2014-05-21)
A simple, specific and sensitive ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method was established and validated for simultaneous determination of neochlorogenic acid, chlorogenic acid, cryptochlorogenic acid and geniposide in rat plasma using puerarin as an internal standard (IS). Plasma
PHENOLIC COMPOUNDS OF SERRATULA CENTAUROIDES AND ANXIOLYTIC EFFECT
NIKOLAEVA G
Farmacia, 67(3), 504-510 (2019)
Giuliana Noratto et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(12), 5219-5226 (2009-06-18)
Our objective was to evaluate the cancer suppression activity of extracts from a commercial variety of yellow-fleshed peach 'Rich Lady' (RL) and a red-fleshed plum 'Black Splendor' (BS) and identify the phenolic fractions that may possess potential as chemopreventive and/or
Chao-Mei Ma et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(2), 863-869 (2009-12-17)
In our continued research on chlorogenic acid analogues and derivatives with improved bioactivity, we have synthesized some caffeoyl 5,6-anhydroquinic acid derivatives. The 1,7 acetonides of chlorogenic acid (15), and of the mono-caffeoyl 5,6-anhydroquinic acids (7-8) showed appreciable anti-HIV activity. The
Boyong Kim et al.
Journal of medicinal food, 22(3), 305-313 (2019-03-01)
Chlorogenic acid (CGA) is a major component of green coffee beans. Surfactin, a cyclic lipopeptide, is produced and secreted by Bacillus subtilis strains. In this study, bioactivities of fermented green coffee bean extract (FGCBE) and the individual compounds, CGA and