Merck
PHL83569
Theogallin
phyproof® Reference Substance
別名:
3-Galloylquinic acid, Quinic acid 3-gallate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16O10
CAS番号:
分子量:
344.27
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C14H16O10/c15-6-1-5(2-7(16)10(6)18)12(20)24-9-4-14(23,13(21)22)3-8(17)11(9)19/h1-2,8-9,11,15-19,23H,3-4H2,(H,21,22)/t8-,9-,11-,14+/m1/s1
InChI Key
LDPLFHGGZNSKDS-FTBFGRRBSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83569-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)