Merck
138622
Sigma-Aldrich
D-(−)-キナ酸
98%
別名:
(-)-Quinic acid, (1alpha,3R,4alpha,5R)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, D-(-)-Quinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O6
CAS番号:
分子量:
192.17
Beilstein:
2212412
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
光学活性
[α]20/D −43.9°, c = 11.2 in H2O
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,4-,5-,7+/m1/s1
InChI Key
AAWZDTNXLSGCEK-WYWMIBKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
D-(-)-キナ酸は植物代謝物であり、天然化合物の多段階化学合成に使用されるキラルビルディングブロックです。
アプリケーション
D-(−)-キナ酸は、次の用途で使用できます。      
  • 硫酸銅(II)と共にキラル選択電解質として。この電解質は、リガンド交換キャピラリー電気泳動法によりキラル分割DL-酒石酸に使用されています。        
  • グリコシダーゼの潜在的阻害物質である立体異性体3,4,6-トリヒドロキシアゼパン、7-ヒドロキシメチル-3,4,5-トリヒドロキシアゼパン、および3,4,5-トリヒドロキシアゼパンの合成の出発物質として。        
  • トリヒドロキシピペリジン誘導体および(+)-プロト-クエルシトールグリコシダーゼ阻害物質を調製する前駆物質として。
D-(-)-キナ酸は、HPLCによりセンブリ茶および結実期のクランベリー果実中の有機酸の組成を決定するための標準物質として使用されています。3,4-O-イソプロピリデン-3(R)、4(S)-ジヒドロキシシクロヘキサノンの調製に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
138622-25G:
138622-VAR:
138622-BULK:
138622-5G:
138622-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Christopher J Potter et al.
Nature protocols, 6(8), 1105-1120 (2011-07-09)
In Drosophila, the GAL4/UAS/GAL80 repressible binary expression system is widely used to manipulate or mark tissues of interest. However, complex biological systems often require distinct transgenic manipulations of different cell populations. For this purpose, we recently developed the Q system
Tzenge-Lien Shih et al.
The Journal of organic chemistry, 72(11), 4258-4261 (2007-05-08)
Several new stereoisomers of 3,4,6-trihydroxyazepanes and 7-hydroxymethyl-3,4,5-trihydroxyazepanes as well as known 3,4,5-trihydroxyazepanes were synthesized as potent glycosidase inhibitors from D-(-)-quinic acid in an efficient manner. The key step employs dihydroxylation of protected chiral 1,4,5-cyclohex-2-enetriols under RuCl3/NaIO4/phosphate buffer (pH 7) condition
A unified asymmetric approach to substituted hexahydroazepine and 7-azabicyclo [2.2. 1] heptane ring systems from D (-)-quinic acid: Application to the formal synthesis of (-)-balanol and (-)-epibatidine
Albertini E, et al
Tetrahedron Letters, 38(4), 681-684 (1997)
d-(-)-Quinic acid: a chiron store for natural product synthesis
Barco A, et al
Tetrahedron Asymmetry, 8(21), 3515-3545 (1997)
Qiuling Li et al.
G3 (Bethesda, Md.), 6(10), 3351-3359 (2016-08-26)
Drosophila melanogaster is a powerful model organism for dissecting the molecular mechanisms that regulate sleep, and numerous studies in the fly have identified genes that impact sleep-wake cycles. Conditional genetic analysis is essential to distinguish the mechanisms by which these