主要文書
8.00218
Sigma-Aldrich
(-)-Quinic acid
for resolution of racemates for synthesis
別名:
(-)-Quinic acid, 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O6
CAS番号:
分子量:
192.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-072-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
pH
2.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
162.5 °C
溶解性
290 g/L (experimental)
密度
1.64 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
670‑750 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC1(CC(C(C(C1)O)O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)
InChI Key
AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 165 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -44.0 - -42.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1