主要文書
8.00763
Sigma-Aldrich
D-(+)-Malic acid
for the resolution of racemates for synthesis
別名:
D-(+)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH(OH)CH2COOH
CAS番号:
分子量:
134.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
211-262-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101-104 °C
溶解性
364 g/L
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 101 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): +27.0 - +30.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3