Merck
658405
Sigma-Aldrich
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone
97%
別名:
(4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2O2
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
107-111 °C
SMILES記法
Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChI Key
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone can be used as a starting material in the synthesis of:
  • Oxazolidinone derived 2-azetidinones as metal cation sensors.
  • Serotonin receptor agonist named zolmitriptan.
  • Schiff base derived zinc metal complexes of biological importance.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658405-VAR:
658405-10G:
658405-1G:
658405-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
(S)-4-(4-aminobenzyl)-2-oxazolidinone based 2-azetidinones for antimicrobial application and luminescent sensing of divalent metal cations
Baruah S, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 57, 2498?2511-2498?2511 (2020)
Convenient and Industrially Viable Process for Preparation of Zolmitriptan
Neelakandan K, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51(S1), E332-E334 (2014)