Merck
02288
Sigma-Aldrich
L-(−)-リンゴ酸
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
(S)-(−)-2-ヒドロキシコハク酸, L-ヒドロキシブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
134.09
Beilstein:
1723541
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
光学活性
[α]20/D −30±2°, c = 5.5% in pyridine
不純物
≤0.3% water
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
mp
101-103 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤10 mg/kg
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-(−)-Malic acid can be used:
  • As a carboxylate ligand in the preparation of a variety of chiral metal malates and coordination polymers.
  • In the preparation of poly(malic acid), which is a biodegradable, bioabsorbable and water-soluble polymer.
  • As a key ingredient in the total synthesis of (+)-australine, (+)-brasilenyne, epothilones B and D.
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
02288-VAR:
02288-50G:
02288-10G:
02288-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, Structure and Magnetic properties of Chiral and Nonchiral Transition?Metal Malates.
Beghidja A, et al.
Chemistry?A European Journal , 12(29), 7627-7638 (2006)
Total syntheses of epothilones B and D.
Mulzer J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(22), 7456-7467 (2000)
Coordination polymers built with a linear bis-imidazole and different dicarboxylates: unusual entanglement and emission properties.
Singh R and Bharadwaj P K
Crystal Growth & Design, 13(8), 3722-3733 (2013)
Improved synthesis with high yield and increased molecular weight of poly (α, β-malic acid) by direct polycondensation.
Kajiyama T, et al.
Biomacromolecules, 5(1), 169-174 (2004)
Synthesis of polyhydroxylated pyrrolizidine alkaloids of the alexine family by tandem ring-closing metathesis? transannular cyclization.(+)-Australine.
White J D and Hrnciar P
The Journal of Organic Chemistry, 65(26), 9129-9142 (2000)