Merck
112577
Sigma-Aldrich
L-(−)-リンゴ酸
97%, optical purity ee: 99% (GLC)
別名:
(S)-(−)-2-ヒドロキシコハク酸, L-ヒドロキシブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
134.09
Beilstein:
1723541
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −27°, c = 5.5 in pyridine
光学純度
ee: 99% (GLC)
mp
101-103 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
L-(-)-マレイン酸は、ワイン中によく見られる有機酸です。ワインの微生物的安定性に重要な役割を果たしています。
アプリケーション
L-(-)-マレイン酸は、アミノ酸誘導体に阿智する選択的α-アミノ保護試薬です。 κ-オピオイド受容体拮抗薬、1α,25-ジヒドロキシビタミンD3類似物質およびホスラクトマイシンBを含むキラル化合物の調整のための用途の広いシントンでもあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
112577-BULK:
112577-100G:
112577-VAR:
112577-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2, 1713-1713 (1992)
Kinetic determination of L (-) malic acid in wines using sequential injection analysis.
Segundo MA and Rangel AOSS.
Analytica Chimica Acta, 499(1), 99-106 (2003)
Tetrahedron Letters, 48, 5601-5601 (2007)
I Yoshpe-Besançon et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 18 ( Pt 1), 93-102 (1993-08-01)
In previous papers we have reported that an aminopeptidase A (EC 3.4.11.7) purified from Staphylococcus chromogenes was able to catalyse the introduction of L-malic acid at the N-terminus of Tyr and Phe derivatives. We now show that this enzyme can
Moulun Luo et al.
Biochemistry and biophysics reports, 26, 100928-100928 (2021-03-06)
VWA8 (Von Willebrand A Domain Containing Protein 8) is a AAA+ ATPase that is localized to the mitochondrial matrix and is widely expressed in highly energetic tissues. Originally found to be higher in abundance in livers of mice fed a high