グレード
BioPerformance Certified
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
不純物
≤0.01% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
灰
<0.1%
mp
101-103 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M6413-VAR:
M6413-25G:
M6413-BULK:
M6413-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック