主要文書
8.24476
Sigma-Aldrich
(-)-Shikimic acid
for synthesis
別名:
(-)-Shikimic acid, (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O5
CAS番号:
分子量:
174.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
205-334-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
crystals
mp
190 °C
密度
1.52 g/cm3 at 27.2 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC1C(CC(=CC1O)C(=O)O)O
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)
InChI Key
JXOHGGNKMLTUBP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -185.0 - -175.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3