安全性情報
47264
Supelco
有機酸キット
(individually packaged), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12164500
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 kit
濃度
(individually packaged)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
詳細
有機酸キットには、記載の量で個々に包装した酸標準品が含まれます。有機酸は、厳格な製造手順に従って、調製・検査後に個々に包装します。
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Acetic acid 500 mg
  • Adipic acid 500 mg
  • L-Ascorbic acid 500 mg
  • Benzoic acid 500 mg
  • Butyric acid 500 mg
  • Citric acid 500 mg
  • Isobutyric acid 500 mg
  • Formic acid 500 mg
  • Fumaric acid 500 mg
  • L-(+)-Lactic acid 100 mg
  • DL-Isocitric acid trisodium salt hydrate 100 mg
  • Maleic acid 500 mg
  • Malonic acid 500 mg
  • D-(+)-Malic acid 100 mg
  • Oxalic acid 500 mg
  • Phytic acid 500 mg
  • Propionic acid 500 mg
  • (-)Quinic acid 500 mg
  • Succinic acid 500 mg
  • Shikimic acid 100 mg
  • D-(−)-Tartaric acid 500 mg
すべて表示 (21)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
104.0 °F
引火点(℃)
40 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Hector Herrera et al.
Microorganisms, 7(12) (2019-11-24)
The microbiological interactions of the roots of non-photosynthetic plants in South America have been scarcely explored. This study analyzes culturable fungal diversity associated with the mycoheterotrophic plant Arachnitis uniflora Phil. (Corsiaceae) in southern Chile, growing in two different understoreys of
Jacobo de la Cuesta-Zuluaga et al.
Nutrients, 11(1) (2018-12-29)
Fiber fermentation by gut microbiota yields short-chain fatty acids (SCFAs) that are either absorbed by the gut or excreted in feces. Studies are conflicting as to whether SCFAs are beneficial or detrimental to cardiometabolic health, and how gut microbiota associated
Beatriz E Valdés-Duque et al.
Journal of the American College of Nutrition, 39(8), 706-712 (2020-03-13)
Objective: To determine the concentration of stool short-chain fatty acids (SCFAs) in critically ill patients with sepsis and to compare the results between the critically ill patient and the control group.Methods: This descriptive, multicenter, observational study was conducted in five
Jason Behary et al.
Nature communications, 12(1), 187-187 (2021-01-10)
The gut microbiota is reported to modulate the immune response in hepatocellular carcinoma (HCC). Here, we employ metagenomic and metabolomic studies to characterise gut microbiota in patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) related cirrhosis, with or without HCC, and