Merck
PHR1006
Supelco
ソルビトール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
D-ソルビトール, D-ソルビット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721899
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. S100000
traceable to USP 1617000
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 25 °C)
APIファミリー
sorbitol
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
98-100 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
ソルビトールは、医薬製剤中の分析物を高速液体クロマトグラフィー法で測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。
ソルビトールは、気液クロマトグラフィー(GLC)を使用してコーンシュガーおよびコーンシロップ中のD-グルコースを定量する際の内部標準として使用される場合があります。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証参照物質(CRM)はISO 170344とISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。このCRMの使用に関するすべての情報は、分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例を見るには、下のスロットにLRAB7795と入力してください。これは単に証明書の例なので、受け取るロットではない場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1006-1G:
PHR1006-1G-PW:
40814-1G-BULK:
40814-1G:
PHR1006-1G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An isocratic HPLC method for the determination of sorbitol and glycerol in pharmaceutical formulations
Simonzadeh N and Ronsen B
Journal of Chromatographic Science, 50(7), 644-647 (2012)
Use of sorbitol as internal standard in determination of D-glucose by gas liquid chromatography
Alexander.J.R and Garbutt.T.J
Analytical Chemistry, 37, 303-305 (1965)
Determination of nimesulide in pharmaceutical dosage forms by second order derivative UV spectrophotometry
Altinoz S and Dursun OO
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 22(1), 175-182 (2000)
Arlene E Dent et al.
PloS one, 3(10), e3557-e3557 (2008-10-30)
Antibodies that impair Plasmodium falciparum merozoite invasion and intraerythrocytic development are one of several mechanisms that mediate naturally acquired immunity to malaria. Attempts to correlate anti-malaria antibodies with risk of infection and morbidity have yielded inconsistent results. Growth inhibition assays
Anna Boccaccio et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(21), 4275-4283 (2014-04-29)
Two-pore channel proteins (TPC) encode intracellular ion channels in both animals and plants. In mammalian cells, the two isoforms (TPC1 and TPC2) localize to the endo-lysosomal compartment, whereas the plant TPC1 protein is targeted to the membrane surrounding the large