Merck
PHR1769
Supelco
イソマルト
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
イソマルト, 1-O-α-D-グルコピラノシル-D-マンニトールと混合した6-O-α-D-グルコピラノシル-D-グルシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O11
CAS番号:
分子量:
344.31
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. I0465000
traceable to USP 1349626
APIファミリー
isomalt
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4?,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
SERLAGPUMNYUCK-BLEZHGCXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソマルトは二糖アルコールであり、味と口当たりの良さ、低カロリー、う蝕性がないこと、糖尿病患者に適していること、安定性が高いこと、吸湿性が低いことなどの有用な特徴から、医薬品製剤の賦形剤としてよく用いられます。
医薬品の品質管理に適用する二次標準物質は、製薬研究所や製薬業者が各自でワーキングスタンダードを調製せずとも、簡便で費用対効果のある標準物質として使用できます。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として認定されています。本品は、医薬品の出荷試験、定性・定量分析を目的とした医薬品試験法の開発、食品・飲料の品質管理試験、その他の校正要件などの分析用途での使用に適しています。
打錠特性を改善するために、パラセタモールまたはヒドロクロロチアジドとイソマルトを共押出しした後、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いて製剤中の分析物を測定できます。また、メロキシカムの有効成分(API)の賦形剤として使われる場合もあり、医薬品製剤中の分析物の測定は、近赤外(NIR)比色法を用いて実施できます。
アナリシスノート
これらの二次標準物質は、USP、EP、BP一次標準物質が存在する場合、それらに対するトレーサビリティーが保証されています。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例をご覧になるには下の欄にLRAC0143と入力してください。この証明書は一例であり入手されたロットのものではない可能性があります。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1769-1G:
PHR1769-1G-PW:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Quantification of meloxicam and excipients on intact tablets by near infrared spectrometry and chemometry
TOMUT? I, et al.
Farmacia, 58(5), 559-571 (2010)
F Ndindayino et al.
International journal of pharmaceutics, 235(1-2), 159-168 (2002-03-07)
Isomalt, a disaccharide alcohol was co-extruded with paracetamol or hydrochlorothiazide (HCT) in order to improve its tabletting properties. After extrusion, isomalt was transformed into an amorphous form, while paracetamol remained crystalline. Hot stage microscopy showed that HCT was amorphous in