Merck
S1000000
ソルビトール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
D-ソルビトール, D-ソルビット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721899
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 25 °C)
APIファミリー
sorbitol
メーカー/製品名
EDQM
mp
98-100 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。製品は、現行の薬局方に基づいて提供および明示されています。SDS および製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権限の下で作成、発行されています。
更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてださい。
アプリケーション
本欧州薬局方標準品は、欧州薬局方で特別に規定された場合にのみ使用することを目的としています。その他の用途への適合性は保証されず、ユーザーが単独で責任を負います。本標準品はヒトまたは動物での使用を目的としていません。
欧州薬局方に従って、以下の溶液の調製に設定されています:
  • 薬局方第0435条に従って、薄層クロマトグラフィーによる確認試験(General text 2.2.27)、ならびに類縁物質の試験およびソルビトールの液体クロマトグラフィーを用いたアッセイ(General text 2.2.29)における標準溶液(a)および(b)
  • それぞれ第0436条、第0437条および第2048条に従って、ソルビトール液(結晶)、ソルビトール液(非結晶)および部分脱水したソルビトール液の液体クロマトグラフィーアッセイにおける標準溶液(a)(General text 2.2.29)
  • 薬局方第1236条に従って、薄層クロマトグラフィー(General text 2.2.27)および液体クロマトグラフィー(General text 2.2.29)によるマルチトール液の確認試験およびアッセイにおける標準溶液(b)
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
S1000000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Sorbitol Liquid, Partially Dehydrated
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3868-3869 (2019)
Sorbitol
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3865-3867 (2019)
Anna Boccaccio et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(21), 4275-4283 (2014-04-29)
Two-pore channel proteins (TPC) encode intracellular ion channels in both animals and plants. In mammalian cells, the two isoforms (TPC1 and TPC2) localize to the endo-lysosomal compartment, whereas the plant TPC1 protein is targeted to the membrane surrounding the large
Youngkook Kwon et al.
ChemSusChem, 6(3), 455-462 (2013-01-25)
This Full Paper addresses the electrocatalytic hydrogenation of glucose to sorbitol or 2-deoxysorbitol on solid metal electrodes in neutral media. Combining voltammetry and online product analysis with high-performance liquid chromatography (HPLC), provides both qualitative and quantitative information regarding the reaction
Rajesh Chandramohanadas et al.
The Journal of infectious diseases, 210(10), 1616-1626 (2014-05-28)
Malaria causes nearly 1 million deaths annually. Recent emergence of multidrug resistance highlights the need to develop novel therapeutic interventions against human malaria. Given the involvement of sugar binding plasmodial proteins in host invasion, we set out to identify such