認証
EP Reference Standard
APIファミリー
xylitol
メーカー/製品名
EDQM
mp
94-97 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
InChI Key
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
X0080000-1EA:
X0080000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOGEL™ Ca
Separation of Ribose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Xylitol, analytical standard; Mannose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard