アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (850176P-1MG)
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850176P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850176P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850176P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
850176P-500UG:
850176P-1MG:
850176P-BULK:
850176P-VAR:
850176P-100UG:
試験成績書(COA)