Merck
392707
Sigma-Aldrich
ジャスモン酸メチル
95%
別名:
3-オキソ-2-(2-ペンテニル)シクロペンタン酢酸,メチルエステル, 3-オキソ-2-(2-ペンテニル)シクロペンタン酢酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O=)C5H6(CH2CH=CHC2H5)CH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
224.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
含みます
Synthetic α-tocopherol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
溶解性
water: soluble 340 mg/L at 25 °C(lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CC\C=C\CC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4+
InChI Key
GEWDNTWNSAZUDX-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジャスモン酸(JA)のメチルエステルであるジャスモン酸メチル(MJ、MeJA)は植物成長調整剤です。これは、Jasminum grandiflorumの花から単離された芳香性の揮発性化合物です。病原体や創傷に対する植物の反応に重要な役割を果たすことが報告されています。
アプリケーション
ジャスモン酸メチル(MJ、MeJA)は、Penicillium expansumに起因する甘いチェリー果実のカビ腐敗の抑制に適しています。
ジャスモン酸メチルは以下の研究に使用される場合があります:
  • がん細胞に対して選択的な細胞毒性効果を示す可能性のある抗がん剤として。
  • 植物の葉の防御的なプロテイナーゼ阻害剤タンパク質合成を誘導するため。
  • カイワレ大根の総アントシアニン含有量(TAC)を高める誘発剤として。
  • Vitis vinifera cv. の植物フェノールであるトランス - レスベラトロールの生合成を誘導する誘発剤として。Negramaro 細胞培養。
  • Salvia sclarea の葉への外因性処理における、広範囲な植物トランスクリプトーム再プログラミング/リモデリングのメディエーターとして。
  • カルコンシンターゼ(chs)およびプロリンリッチ細胞壁タンパク質(PRP)の発現、ダイズ懸濁培養における 2 種の創傷応答遺伝子の発現におけるモジュレーター(調節因子)として。
  • 植物組織中の MeJA の定量に使用される内標準物質準である [13C,2H3]-MeJA の合成における出発物質として。
  • ジャスミン精油中の MeJA の電気化学的定量における、ガラス質の炭素電極上(rGO–PST / GCE)の、還元グラフェン酸化物 – ポリ(サフラニン T)フィルムのアプリケーションにおける検査化合物として。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
392707-5ML:
392707-BULK:
392707-VAR:
392707-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marco Taurino et al.
SpringerPlus, 4, 49-49 (2015-02-13)
The plant phenol trans-resveratrol, which is mainly found in grape, displays a wide range of biological effects. A cell suspension culture was developed from calli of grape leaves of Vitis vinifera cv. Negramaro in order to study the bioproduction of
Marzena Małgorzata Kurowska et al.
International journal of molecular sciences, 21(12) (2020-06-24)
Jasmonates modulate many growth and developmental processes and act as stress hormones that play an important role in plant tolerance to biotic and abiotic stresses. Therefore, there is a need to identify the genes that are regulated through the jasmonate
Radish sprouts-Characterization and elicitation of novel varieties rich in anthocyanins.
5Baenas N, et al.
Food Research International, 69, 305-312 (2015)
Sharon Cohen et al.
Phytochemistry, 70(13-14), 1600-1609 (2009-08-08)
Jasmonates act as signal transduction intermediates when plants are subjected to environmental stresses such as UV radiation, osmotic shock and heat. In the past few years several groups have reported that jasmonates exhibit anti-cancer activity in vitro and in vivo
E E Farmer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 87(19), 7713-7716 (1990-10-01)
Inducible defensive responses in plants are known to be activated locally and systemically by signaling molecules that are produced at sites of pathogen or insect attacks, but only one chemical signal, ethylene, is known to travel through the atmosphere to