Merck
W340804
Sigma-Aldrich
ジヒドロジャスモン酸メチル、cis体およびtrans体混合物
≥96%, FG
別名:
(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)酢酸メチルエステル, メチル(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)アセテート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22O3
CAS番号:
分子量:
226.31
FEMA番号:
3408
EC Number:
欧州評議会番号:
10785
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.520
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
paraffin: soluble
propylene glycol: soluble
密度
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
jasmine; floral
SMILES記法
CCCCCC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI Key
KVWWIYGFBYDJQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジヒドロジャスモン酸メチルは、主に香水、香料、パーソナルケア、化粧品に使用される香料成分です。それは松の蜂蜜とシャクナゲの蜂蜜で自然に発生します。
その他情報
天然における存在:ジャスミン
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W340804-5KG:
W340804-10KG:
W340804-SAMPLE:
W340804-10KG-K:4548173336398
W340804-VAR-K:
W340804-SAMPLE-K:
W340804-1KG-K:4548173336404
W340804-BULK-K:
W340804-5KG-K:4548173336411
W340804-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
RIFM fragrance ingredient safety assessment, methyl dihydrojasmonate, CAS registry number 24851-98-7.
Api AM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 82, S114-S121 (2015)
Characterization of volatile compounds of Rhododendron honey.
Silici S.
Mellifera, 10(19) (2010)
Fragrance material review on methyl dihydrojasmonate.
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S562-S571 (2012)
Determination of volatile compounds of pine honeys
Silici S.
Turkish Journal of Biology, 35(5), 641-645 (2011)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W340804-1KG-K4061837551741
W340804-5KG
W340804-5KG-K4061837551758
W340804-SAMPLE-K4061837536090
W340804-10KG
W340804-10KG-K4061837551734
W340804-1KG
W340804-SAMPLE