Merck
W310727
Sigma-Aldrich
バニリン
greener alternative
natural, ≥97%, FCC, FG
別名:
4-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒド, バニリン・アルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
CAS番号:
分子量:
152.15
FEMA番号:
3107
Beilstein:
472792
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.018
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.60
FDA 21 CFR 182.90
蒸気密度
5.3 (vs air)
蒸気圧
>0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
溶解性
water: slightly soluble 10 g/L at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
creamy; sweet; vanilla
SMILES記法
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バニリンは、バニラの風味に寄与する主な芳香成分です。バニラの鞘に天然に存在します。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本品は、グリーンケミストリーにおける「危険性の少ない化学合成」および「再生可能原料の利用」の原則に合致したバイオベースの製品です。
その他情報
米ぬかのフェルラ酸から製造
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
引火点(℃)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W310727-100G-K:
W310727-SAMPLE:
W310727-BULK-K:
W310727-100G:
W310727-VAR-K:
W310727-1KG-K:
W310727-1KG:
W310727-SAMPLE-K:
W310727-25KG-K:
W310727-5KG:
W310727-5KG-K:
W310727-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vanillin and related flavor compounds in vanilla extracts made from beans of various global origins
Ranadive AS.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1922-1924 (1992)
Chia-Lin Lee et al.
Journal of natural products, 72(9), 1568-1572 (2009-08-21)
Two new sesquiterpene coumarins, designated 5'-acetoxy-8'-hydroxyumbelliprenin (1) and 10'R-acetoxy-11'-hydroxyumbelliprenin (2), and a new diterpene, 15-hydroxy-6-en-dehydroabietic acid (3), along with 27 known compounds, were isolated from a CHCl(3)-soluble extract of Ferula assa-foetida through bioassay-guided fractionation. The structures of the new metabolites
Ana Rita Brochado et al.
Biotechnology and bioengineering, 110(2), 656-659 (2012-09-26)
Overproduction of a desired metabolite is often achieved via manipulation of the pathway directly leading to the product or through engineering of distant nodes within the metabolic network. Empirical examples illustrating the combined effect of these local and global strategies
Yavuz Yardım et al.
Food chemistry, 141(3), 1821-1827 (2013-07-23)
A method for the determination of food additive vanillin was developed by adsorptive stripping voltammetry. Its determination was carried out at the anodically pre-treated boron-doped diamond electrode in aqueous solutions. Using square-wave stripping mode, the compound yielded a well-defined voltammetric
Sartaj Tabassum et al.
European journal of medicinal chemistry, 60, 216-232 (2013-01-08)
SOD mimics with varying coligand are momentous in developing potential chemotherapeutic drugs. Cu(II) based SOD mimics 1-4 [CuLH(OAc)(H(2)O)Y)] (LH = 2-((E)-(1,3-dihydroxy-2-methylpropan-2-ylimino)methyl)-6-methoxyphenol, OAc = CH(3)COO, 1: Y = H(2)O; 2: Y = phen (1,10-phenanthroline), 3: Y = tpimH (2,4,5-triphenylimidazole); 4: Y