Merck
W349100
Sigma-Aldrich
2-Ethylfenchol
≥97%, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O
CAS番号:
分子量:
182.30
FEMA番号:
3491
Beilstein:
3044187
EC Number:
欧州評議会番号:
10208
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.095
NACRES:
NA.21
官能:
earthy
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
アッセイ
≥97%
光学活性
[α]20/D −12°, c = 1.5 in ethanol
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
105 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
earthy
SMILES記法
CCC1(O)C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H22O/c1-5-12(13)10(2,3)9-6-7-11(12,4)8-9/h9,13H,5-8H2,1-4H3/t9-,11+,12?/m1/s1
InChI Key
KIPCKEJKGCXRGA-BVAQLPTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Ethylfenchol is a tertiary alcohol that produces an earthy odor similar to geosmin.
生物化学的/生理学的作用
Taste at 10 ppm
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W349100-100G-K:4548173336480
W349100-1KG-K:4548173336497
W349100-BULK-K:
W349100-SAMPLE-K:
W349100-1KG:
W349100-5KG-K:4548173336503
W349100-5KG:
W349100-SAMPLE:
W349100-100G:
W349100-1G:
W349100-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis of new earthy odorants.
Finato B, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(5), 857-859 (1992)
Tertiary alcohols with earthy odor.
Napolitano E, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2806-2809 (1996)
Odor similarities in structurally related odorants.
Polak E, et al.
Chemical Senses, 3(4), 369-380 (1978)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 57-57 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)