由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
詳細
Natural occurrence: Beer
アッセイ
≥98%
mp
110-117 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; sweet; vanilla
SMILES記法
COc1cc(CO)ccc1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
InChI Key
ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W373702-1KG:
W373702-1KG-K:4548173980140
W373702-SAMPLE:
W373702-VAR-K:
W373702-5KG-K:
W373702-5KG:
W373702-100G:
QW373702-BULK:
W373702-SAMPLE-K:
QW373702-VAR:
W373702-100G-K:4548173980133
W373702-BULK-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック