グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
97%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
241 °C (lit.)
溶解性
soluble (Insoluble in water. Soluble in organic solvents, oils.)
密度
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
creamy; sweet; vanilla
SMILES記法
CCCCOCC1=CC(OC)=C(O)C=C1
InChI
1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3
InChI Key
VLDFMKOUUQYFGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W379601-500G-K:4548173333960
W379601-SAMPLE-K:
W379601-VAR-K:
W379601-1KG-K:4548173333953
W379601-BULK-K:
W379601-100G-K:4548173333946
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W379601-100G-K | 4061838115508 |
W379601-1KG-K | 4061833908549 |
W379601-500G-K | 4061834406334 |
W379601-SAMPLE-K | 4061834356851 |