Merck
W375403
Sigma-Aldrich
バニリンイソブチラート
≥98%, FG
別名:
(4-formyl-2-methoxyphenyl) 2-methylpropanoate, Isobutavan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CHO)
CAS番号:
分子量:
222.24
FEMA番号:
3754
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.811
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sweet; vanilla
SMILES記法
COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(14)16-10-5-4-9(7-13)6-11(10)15-3/h4-8H,1-3H3
InChI Key
BGKAKRUFBSTALK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Effect of ultra-high pressure pretreatment on the phenolic profiles, antioxidative activity and cytoprotective capacity of different phenolic fractions from Que Zui tea.: This study investigates the impact of ultra-high pressure pretreatment on phenolic compounds, including vanillin isobutyrate, in Que Zui tea. It highlights enhanced phenolic profiles, increased antioxidative activity, and improved cytoprotective capacity, indicating potential applications in food preservation and health supplements (Wang et al., 2023).
生物化学的/生理学的作用
1.0%でにおいがあります。
5 ppmで味覚があります。
包装
ガラス瓶入り。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
334.4 °F
引火点(℃)
168 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W375403-1KG:
W375403-5KG:
W375403-BULK-K:
W375403-SAMPLE-K:
W375403-VAR-K:
W375403-100G-K:4548173980188
W375403-1KG-K:4548173980195
W375403-100G:
W375403-5KG-K:4548173980201
W375403-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)