Merck
W265608
Sigma-Aldrich
マルトール
≥99.0%, FCC, FG
別名:
3-ヒドロキシ-2-メチル-4-ピロン, 3-ヒドロキシ-2-メチル-4H-ピラン-4-オン, マルトール, ラリキシン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
FEMA番号:
2656
Beilstein:
112169
EC Number:
欧州評議会番号:
148
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.014
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99.0%
自己発火温度
1364 °F
expl. lim.
25 %
mp
160-164 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; jam; fruity; sweet
SMILES記法
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
InChI Key
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • マルトールが、PI3K/Akt/NF-κB 経路を標的として変形性関節症の進行を防止:in vitro および in vivo の研究:この論文では、治療への応用に有益な可能性がある主要なシグナル伝達経路への影響に焦点を当て、マルトールが変形性関節症を緩和するメカニズムについて詳述しています(Lu et al., 2021)。
  • 香料であるマルトールの肝保護効果:四塩化炭素誘発マウス急性肝障害におけるアポトーシスと炎症反応の抑制:この研究では、マルトール′の肝保護特性を調査し、急性肝障害モデルにおけるアポトーシスと炎症を抑制する可能性を示しています(Liu et al., 2018)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W265608-5KG-K:
W265608-BULK-K:
W265608-1KG:
W265608-10KG-K:
W265608-SAMPLE-K:
W265608-250G-K:
W265608-25KG-K:
W265608-1KG-K:
W265608-10KG:
W265608-250G:
W265608-SAMPLE:
W265608-5KG:
W265608-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiao-Jie Mi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(5), 1392-1401 (2019-01-16)
Our previous study has confirmed that maltol can attenuate alcohol-induced acute hepatic damage and prevent oxidative stress in mice. Therefore, maltol might have the capacity to improve thioacetamide (TAA)-induced liver fibrosis. The purpose of this work was to explore the
Anwar Anwar-Mohamed et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 21(4), 685-690 (2007-02-24)
Maltol is used extensively as a flavor-enhancing agent, food preservative, antioxidant, and also in cosmetic and pharmaceutical formulations. However, a number of studies have shown that maltol may induce carcinogenicity and toxicity but the mechanisms involved remain unknown. Therefore, we
Tamás Jakusch et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (13)(13), 2428-2437 (2009-03-18)
The interactions of various insulin mimetic oxovanadium(IV) compounds with serum proteins were studied in model systems and in ex vivo samples. For the modeling study, an earlier in situ method was extended and applied to the formation of ternary complexes
Sílvia Chaves et al.
Journal of inorganic biochemistry, 114, 38-46 (2012-06-13)
The O,S-donor analogues of maltol and deferiprone (DMHP), respectively, thiomaltol and DMHTP, have been investigated in solution for their iron-complexation ability, as well as their electrochemical behaviors, in the presence and absence of iron, aimed at the rationalization of their
Stefano Amatori et al.
The Journal of organic chemistry, 77(5), 2207-2218 (2012-02-03)
The N,N'-bis[(3-hydroxy-4-pyron-2-yl)methyl]-N,N'-dimethylethylendiamine (malten) and 4,10-bis[(3-hydroxy-4-pyron-2-yl)methyl]-1,7-dimethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane (maltonis) were synthesized and characterized. The acid-base behavior, structural characterizations, and biochemical studies in aqueous solution were reported. Each compound contains two 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone units (maltol) symmetrically spaced by a polyamine fragment, the 1,4-dimethylethylendiamine (malten), or
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W265608-10KG
W265608-1KG
W265608-25KG-K4061835565771
W265608-5KG-K4061835565788
W265608-SAMPLE-K4061837515798
W265608-10KG-K
W265608-1KG-K4061835565757
W265608-250G
W265608-250G-K4061835565764
W265608-5KG
W265608-SAMPLE