Merck
W348708
Sigma-Aldrich
エチルマルトール
≥99%, FCC, FG
別名:
2-エチル-3-ヒドロキシ-4H-ピラン-4-オン, エチルマルトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3
CAS番号:
分子量:
140.14
FEMA番号:
3487
EC Number:
欧州評議会番号:
692
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.047
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
mp
85-95 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; sweet
SMILES記法
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
InChI Key
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 電子タバコ用リキッド中の香味料:複数の健康リスクに関する包括的解析:電子タバコ用リキッド中のエチルマルトールを含む様々な香味料に関連する健康リスクを解析し、それらの潜在的生物化学的相互作用と毒性学的プロファイルに関する重要な洞察を提供しています(Sachdeva et al., 2023)。
  • クコとリュウガンの果汁の抗酸化活性とメタボロームプロファイルに対する乳酸菌共発酵の影響:エチルマルトールを含有する飲料に対する乳酸菌共発酵の影響を調査し、その生化学的効果を理解する上で重要な抗酸化活性とメタボロームプロファイルの変化に焦点を当てています(Zheng et al., 2023)。
  • 電子タバコの風味が肺サーファクタントに及ぼす有害な生物物理学的影響:エチルマルトールを含む電子タバコの風味が肺サーファクタントに及ぼす悪影響を調査し、風味付き蒸気を吸引することの生化学的影響を強調しています(Goros et al., 2023)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W348708-SAMPLE:
W348708-VAR-K:
W348708-1KG-K:4548173978291
W348708-1KG:
W348708-5KG:
W348708-BULK-K:
W348708-100G:
W348708-100G-K:4548173978284
W348708-SAMPLE-K:
W348708-25KG:
W348708-5KG-K:4548173978314
W348708-25KG-K:4548173978307
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R D Abeysinghe et al.
European journal of nuclear medicine, 21(10), 1141-1147 (1994-10-01)
In order to identify new compounds which label platelets without affecting their function, three classes of metal chelating agents have been compared with oxine for their efficiency of indium-113m platelet labelling and for their short- and long-term effects on platelet
M A Barrand et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 39(3), 203-211 (1987-03-01)
The pyrones, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone (maltol) and 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone (ethyl maltol) chelate iron with a high affinity and selectivity. The resulting 1:3 (metal-ligand) complexes, being neutral, are able to partition readily across cell membranes and thus may facilitate iron transport across the intestinal
T J Simons
The Journal of membrane biology, 123(1), 63-71 (1991-07-01)
Zn2+ has been allowed to equilibrate across the red cell membrane using two agents that increase membrane permeability to this ion: the ionophore A23187 and the specific carrier ethylmaltol. Extracellular free Zn2+ was controlled with EGTA (1,2-di(2-aminoethoxy)ethane-NNN'N'tetra-acetic acid] buffers, except
T J Simons
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 423(3-4), 307-313 (1993-05-01)
Transport and binding of Pb2+ by human erythrocytes were examined for cell Pb contents in the 1-10 microM range, using the 203Pb isotope. Pb2+ crosses the erythrocyte membrane by the anion exchanger, and can also leave erythrocytes by a vanadate-sensitive
R C Hider et al.
Biochemical pharmacology, 39(6), 1005-1012 (1990-03-15)
The ability of a number of heterocyclic metal chelators to deliver zinc into red cells, to release the liganded zinc to haemoglobin and thereby cause a left shift in the oxygen dissociation curve of intact red cells has been investigated.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W348708-100G
W348708-25KG
W348708-5KG
W348708-SAMPLE
W348708-100G-K4061835513604
W348708-1KG
W348708-1KG-K4061835567096
W348708-25KG-K4061837536403
W348708-5KG-K4061835567102
W348708-SAMPLE-K4061837536410