Merck
18299
Supelco
マルトール
analytical standard
別名:
3-ヒドロキシ-2-メチル-4-ピロン, 3-ヒドロキシ-2-メチル-4H-ピラン-4-オン, マルトール, ラリキシン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
Beilstein:
112169
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
自己発火温度
1364 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
25 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
159-162 °C
160-164 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
InChI Key
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Maltol is an important food additive, which finds applications as a potent flavor enhancer to modify or enhance the flavor in the food and beverage industry. Some of the sources of maltol include bread crusts, baked cereals, coffee, caramelized food products, pyrolysis of sucrose, etc.
アプリケーション
Maltol may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in:
  • Synthetic and commercial food samples using UV–Vis spectrophotometry with chemometrics methods.
  • Food and beverage matrices using FIA-direct chemiluminescence procedure.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18299-VAR:
18299-BULK:
18299-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Christine M Mayr et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(13), 3394-3401 (2015-03-31)
A quantitation method for 18 aroma compounds reported to contribute to "oxidative" flavor in wines was developed. The method allows quantitation of the (E)-2-alkenals ((E)-2-hexenal, (E)-2-heptenal, (E)-2-octenal, and (E)-2-nonenal), various Strecker aldehydes (methional, 2-phenylacetaldehyde, 3-methylbutanal, and 2-methylpropanal), aldehydes (furfural, 5-methylfurfural
Syed Husain Mustafa Rizvi et al.
PloS one, 9(5), e98409-e98409 (2014-06-01)
Aluminium (Al) is the third most abundant element in the earth's crust and its compounds are used in the form of house hold utensils, medicines and in antiperspirant etc. Increasing number of evidences suggest the involvement of Al+3 ions in