Merck
1375003
USP
マルトール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-ヒドロキシ-2-メチル-4-ピロン, 3-ヒドロキシ-2-メチル-4H-ピラン-4-オン, マルトール, ラリキシン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
Beilstein:
112169
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
maltol
自己発火温度
1364 °F
expl. lim.
25 %
メーカー/製品名
USP
mp
160-164 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
InChI Key
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Maltol USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ethyl Maltol
  • Metoprolol Tartrate and Hydrochlorothiazide Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1375003-500MG:
1375003-4G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)