Merck
C9750
Sigma-Aldrich
β-カロテン
synthetic, ≥93% (UV), powder
別名:
β, β-カロテン, プロビタミンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56
CAS番号:
分子量:
536.87
Beilstein:
1917416
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
≥93% (UV)
フォーム
powder
有効性
~1,600,000 units vitamin A per g
dark red to brown
mp
178-179 °C
溶解性
hexane: 1.1 mg/mL
DMSO: 30 μg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI Key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カロチノイドは果物と野菜に含まれる重要な部類の天然起源の色素です。カロチノイドの中で、β-カロチンは最も大きいプロビタミンA潜在力と、癌、心血管系疾患および黄斑変性のリスクを減らす機能を持っています。β-カロチンの食物からの吸収性が低いのは水溶性が低いことと化学的安定性が低いことによります。β-カロチンに消化可能な脂質を合わせると、その生体到達度が高められます。エマルジョンまたはナノエマルジョンカプセル化は効果的に親油性のβ-カロチンを送達し、その生体到達度を向上させます。β-カロチンは抗酸化性の可能性があり、騒音性難聴を減らし黄斑変性の進行を送らせます。
アプリケーション
β-カロチンの用途:
  • バイオアベイラビリティの可能性を評価するためのナノエマルジョンの生成
  • 高速液体クロマトグラフィ(HPLC)を用いる血液および皮膚サンプル中のβ-カロチン評価の標準物質、
  • HPLC による若いラットにおけるビタミンAの栄養補助食品
  • マウスにおける難聴および毛髪細胞損傷を減らすための栄養補助食品
生物化学的/生理学的作用
最も重要なプロビタミンAであるβ-Caroteneは、in vitroではラジカル開始過酸化反応を阻害することから、抗酸化物質に分類されます。しかしin vivoでは、細胞内環境に応じて抗酸化物質としても酸化促進物質としても作用するとみられています。β-Caroteneは多くのがんの発生率を下げる一方で、喫煙者における肺がんの発生率を高めます。
最も重要なプロビタミンAです。
包装
セラムバイアル入り
注意
最低発注数量があります。開封後1カ月で破棄してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
217.9 °F - closed cup
引火点(℃)
103.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C9750-10G:
C9750-VAR:
C9750-1G:
C9750-BULK:
C9750-5G:
C9750-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carotenoid accumulation and their antioxidant activity in spent laying hens as affected by polarity and feeding period
Lee CY, et al.
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 23(6), 799-805 (2010)
Effects of dietary brazilian palm oil (Mauritia flexuosa L.) on Cholesterol profile and Vitamin A and e status of rats
Aquino JD, et al.
Molecules (Basel), 20(5), 9054-9070 (2015)
N B R Colombo et al.
Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, 48(9), 852-862 (2015-07-23)
The antioxidant effects of Caryocar brasiliense Camb, commonly known as the pequi fruit, have not been evaluated to determine their protective effects against oxidative damage in lung carcinogenesis. In the present study, we evaluated the role of pequi fruit against
Joamyr Victor Rossoni-Júnior et al.
Journal of clinical biochemistry and nutrition, 50(3), 177-183 (2012-05-11)
Annatto has been identified as carotenoids that have antioxidative effects. It is well known that one of the key elements in the development of diabetic complications is oxidative stress. The immune system is especially vulnerable to oxidative damage because many
Nutrient-enhanced diet reduces noise-induced damage to the inner ear and hearing loss
Le Prell CG, et al.
Translational Research, 158(1), 38-53 (2011)
資料
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.