Merck
PHR1239
Supelco
β-カロテン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
β, β-カロテン, プロビタミンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56
CAS番号:
分子量:
536.87
Beilstein:
1917416
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1065480
APIファミリー
carotenes
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI Key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
β-カロテンは、抗酸化物質であり、最も重要なカロテノイドのひとつで、ビタミンA源です。果実および野菜に豊富に存在し、食品の栄養補助剤および着色料としても使用されます。
アプリケーション
ββ-カロテンは、血清、血漿サンプル、果実および野菜中の分析物をさまざまなクロマトグラフィー法により測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
最も重要なプロビタミンAであるβ-Caroteneは、in vitroではラジカル開始過酸化反応を阻害することから、抗酸化物質に分類されます。しかしin vivoでは、細胞内環境に応じて抗酸化物質としても酸化促進物質としても作用するとみられています。β-Caroteneは多くのがんの発生率を下げる一方で、喫煙者における肺がんの発生率を高めます。
最も重要なプロビタミンAです。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する全ての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この材料の分析証明書例を参照するには下のスロットにLRAC0284と入力してください。これは証明書に過ぎず、貴社が受け取るロットに対するものではありません。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
217.9 °F - closed cup
引火点(℃)
103.3 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHR1239-1G-PW:
PHR1239-3X100MG-PW:
PHR1239-100MG-PW:
PHR1239-1G:
PHR1239-3X100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simultaneous determination of retinol, alpha-tocopherol and beta-carotene in serum by isocratic high-performance liquid chromatography
Arnaud J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 572(1-2), 103-116 (1991)
High-performance liquid chromatographic method for routine determination of vitamins A and E and beta-carotene in plasma
Lee BL, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 581(1), 41-47 (1992)
Determination of alpha and beta-Carotene in Fruit and Vegetables by High Performance Liquid Chromatography
Wilson AM, et al.
Can. Inst. Food Sci Technol. J., 15(3), 165-169 (1982)
Angélica M Jaramillo et al.
PloS one, 13(12), e0209702-e0209702 (2018-12-29)
The most commonly used method for measuring carotenoid concentration is high-performance liquid chromatography (HPLC). Nevertheless, easier, quicker, and less costly proxy methods exist. We aimed to determine the diagnostic performance of several proxy methods: the spectrophotometer, iCheck Carotene, and near-infrared
Beta-carotene and the application of transcriptomics in risk--benefit evaluation of natural dietary components
Keijer J, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1740(2), 139-146 (2005)
プロトコル
HPLC Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide