Merck
217538
Millipore
β-Carotene
Vitamin A precursor.
別名:
β-Carotene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56
CAS番号:
分子量:
536.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
dark red
溶解性
DMSO: soluble
cyclohexane: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI Key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
詳細
Vitamin A precursor.
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Environmental Hazard (N)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
217.9 °F - closed cup
引火点(℃)
103.3 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
217538-1GM:
217538-GM:
217538-0GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3