Merck
75051
Supelco
リコピン
analytical standard
別名:
E160d, ψ,ψ-カロテン, 2,6,10,14,19,23,27,31-オクタメチル-ドトリアコンタ-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-トリデカエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56
CAS番号:
分子量:
536.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥85.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
輸送温度
dry ice
保管温度
-65 to -96°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,15-22,25-32H,13-14,23-24H2,1-10H3/b12-11+,25-15+,26-16+,31-17+,32-18+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
InChI Key
OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リコペンは、非プロビタミンカロテノイドに属する天然化合物であり、トマトやその他の赤色の果物や野菜の赤色の原因となっています。他のカロテノイドに比べて強力な抗酸化作用を示します。
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途でも使用できます:
  • 乾燥トマトサンプル中のリコピンの定量分析のための近赤外分光法(NIRS)の開発
  • 液体クロマトグラフィー(LC)とUV検出の組み合わせを用いた、チェリートマトおよび医薬製剤サンプル中のチアミン、リボフラビン、ナイアシン、ピリドキシン、葉酸、アスコルビン酸、レチノール、γ-トコフェロール、フィロキノン、リコペンおよびβ-カロチンの多成分残留分析
  • 超高速超臨界流体クロマトグラフィー-フォトダイオードアレイ検出(UHPSFC-PDA)に基づく方法による栄養補助食品サンプル中の9種類のカロテノイドの定量分析
  • 医薬品規制調和国際会議ICH Q2 Rガイドラインに従った、逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)と400 nmでのUV検出の組み合わせによる、混合製剤中のリコピンおよびユビデカレノンの同時測定
  • カロテノイド含有量を測定するためのorange-fleshed sweet potatoサンプルのラマン分光分析
  • 2種類のUV-vis分光光度法によるイチゴ、アンズおよびラズベリーの果実サンプル中のクロロフィル(a & b)およびカロテノイド(β-カロテンおよびリコペン)の同時測定
生物化学的/生理学的作用
トマトに含まれる抗酸化性の微量栄養素で、がんや心血管疾患のリスクを低減します。Connexin 43のアップレギュレ-ションを介して細胞間のギャップ結合における情報伝達を促進し、培養がん細胞の増殖を抑制します。コレステロ-ル合成を阻害し、低密度リポタンパク質の分解を促進します。
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
75051-10MG:
75051-BULK:
75051-10MG-PW:
75051-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Edward M Barbieri et al.
Cell, 171(6), 1453-1467 (2017-11-21)
We describe a multiplex genome engineering technology in Saccharomyces cerevisiae based on annealing synthetic oligonucleotides at the lagging strand of DNA replication. The mechanism is independent of Rad51-directed homologous recombination and avoids the creation of double-strand DNA breaks, enabling precise
Sebastian Dams et al.
International journal of food sciences and nutrition, 71(6), 769-780 (2020-02-18)
The major aim of this controlled, randomised, open-labelled, parallel-grouped, clinical trial was to investigate whether supplementation with different dosages of omega-3 fatty acids (0.5 g/d and 1 g/d) from a plant-based fatty acid supplement affected omega-3-indices (O3I) in well-nourished, healthy people. In
Volker Böhm
Molecular nutrition & food research, 56(2), 296-303 (2012-03-16)
Cardiovascular diseases (CVDs) are the leading causes of human morbidity and mortality in developed countries. Specific biomarkers in this context are markers of inflammation, lipid status, thrombosis and oxidative stress. One recommendation for CVD prevention is to increase consumption of
Xiang-Dong Wang
The American journal of clinical nutrition, 96(5), 1214S-1222S (2012-10-12)
The beneficial effects of a high intake of tomatoes and tomato products on the risk of certain chronic diseases have been presented in many epidemiologic studies, with the suggestion that lycopene (a major carotenoid in tomatoes) is a micronutrient with
April M Miguez et al.
Frontiers in microbiology, 9, 760-760 (2018-05-19)
Using cells as microbial factories enables highly specific production of chemicals with many advantages over chemical syntheses. A number of exciting new applications of this approach are in the area of precision metabolic engineering, which focuses on improving the specificity
プロトコル
HPLC Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide