Merck
14681
Supelco
ゼアキサンチン
analytical standard
別名:
β,β-カロテン-3,3′-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56O2
CAS番号:
分子量:
568.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
E番号:
161h
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)C[C@@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36-/m1/s1
InChI Key
JKQXZKUSFCKOGQ-QAYBQHTQSA-N
詳細
ゼアキサンチンはキサントフィル群に属するカロテノイドです。β-カロテンのジヒドロキシ誘導体で、ヒトの眼や皮膚のほか、野菜や果物にも含まれています。抗酸化作用、抗炎症作用、抗アポトーシス作用、神経保護作用を示すことが知られています。
アプリケーション
本分析標準品は、以下の用途に使用することもできます:
  • トウモロコシグルテンミールサンプル由来のゼアキサンチンおよびルテインを高速液体クロマトグラフィー-紫外可視検出で定量するための、超音波支援抽出手順の最適化
  • 逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)法と紫外可視検出器による、きな粉サンプル由来の5種類のカロテノイドと2種類のクロロフィルの同時定量
  • 超臨界流体抽出および超臨界流体クロマトグラフィー-大気圧化学イオン化-トリプル四重極質量分析検出(SFE-SFC-APCI/QqQ/MS)による、インタクトなヒト血液サンプル中のカロテノイドおよびアポカロテノイドの多成分一斉分析
  • 高速液体クロマトグラフィー-ダイオードアレイ検出器(HPLC-DAD)法による、マリーゴールドの花および栄養補助食品サンプル中のカロテノイドの定量
  • C30カラムを用いた高速液体クロマトグラフィー(HPLC)とフォトダイオードアレイ(PDA)検出による、さまざまな植物組織サンプル中のカロテノイドとその異性体のプロファイリング
生物化学的/生理学的作用
パプリカの色に寄与しているカロテノイド色素。ゼアキサンチンは、眼の網膜の中に蓄積しており、黄斑変性症の発生を低減すると考えられています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14681-VAR-F:
14681-1MG-F:
14681-BULK-F:
14681-5MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
キサントフィル phyproof® Reference Substance
PHL89723
キサントフィル
Echinenone ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
73341
Echinenone
Capsanthin analytical standard
Supelco
94863
Capsanthin
Yanan Xu et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(5) (2019-05-10)
The halotolerant photoautotrophic marine microalga Dunaliella salina is one of the richest sources of natural carotenoids. Here we investigated the effects of high intensity blue, red and white light from light emitting diodes (LED) on the production of carotenoids by
Javier Torregrosa-Crespo et al.
Marine drugs, 16(6) (2018-06-13)
Carotenoids are among the most abundant natural pigments available in nature. These pigments have received considerable attention because of their biotechnological applications and, more importantly, due to their potential beneficial uses in human healthcare, food processing, pharmaceuticals and cosmetics. These
Asmaa S Abdelhamid et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 7, CD003177-CD003177 (2018-07-19)
Researchers have suggested that omega-3 polyunsaturated fatty acids from oily fish (long-chain omega-3 (LCn3), including eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA)), as well as from plants (alpha-linolenic acid (ALA)) benefit cardiovascular health. Guidelines recommend increasing omega-3-rich foods, and sometimes
G J Handelman et al.
The American journal of clinical nutrition, 70(2), 247-251 (1999-07-30)
The food matrix in which carotenoids are found affects their bioavailability. Lutein and zeaxanthin are abundant in egg yolks and accumulate in the macular region of the retina, where they may affect visual function. We sought to determine whether plasma
Keisuke Motone et al.
mBio, 11(1) (2020-01-23)
Reef-building corals form a complex consortium with photosynthetic algae in the family Symbiodiniaceae and bacteria, collectively termed the coral holobiont. These bacteria are hypothesized to be involved in the stress resistance of the coral holobiont, but their functional roles remain
資料
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
プロトコル
HPLC Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide