Merck
PHL89723
キサントフィル
phyproof® Reference Substance
別名:
α-カロテン-3,3′-ジオール, β, ε-カロテン, β, ε-カロテン-3,3′-ジオール, ルテイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56O2
CAS番号:
分子量:
568.87
Beilstein:
2068547
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
195 °C (lit.)
アプリケーション
cannabis testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI Key
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lutein a non-provitamin A yellowish carotenoid, is commonly found in eggs, fruits, vegetables, vegetable oils and grains. One of the most important beneficial effects of lutein is the prevention of age-related macular degeneration (AMD) and cataracts .
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
Lutein may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in chicken liver and vegetables/vegetable oils using high-performance liquid chromatography.
生物化学的/生理学的作用
ビタミンA活性のない食品カロテノイドです。目の黄斑の色素濃度を高め、視覚機能を改善する可能性があります。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89723-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Ultrasound assisted extraction in quantifying lutein from chicken liver using high-performance liquid chromatography
Sun T, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 830(1), 158-160 (2006)
Lutein content of selected Indian vegetables and vegetable oils determined by HPLC
Aruna G, et al.
J. Food Compos. Anal., 22(7-8), 632-636 (2009)