Merck
72994
Supelco
ネオキサンチン
analytical standard
別名:
(3S,3′S,5R,5′R,6R,6′S,9′-cis)-6,7-ジデヒドロ-5′,6′-エポキシ-5′,6′-ジヒドロ-β,β-カロテン-3,3′,5(6H)-トリオール, 9′-cis-ネオキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56O4
CAS番号:
分子量:
600.87
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C/C(C([H])=[C@]=C1[C@](C)(O)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/[C@@]2(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-35-36(5,6)25-33(41)27-38(35,9)43)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-37(7,8)26-34(42)28-39(40,10)44-40/h11-21,23-24,33-34,41-43H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t22?,33-,34-,38+,39+,40-/m0/s1
InChI Key
PGYAYSRVSAJXTE-CLONMANBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ネオキサンチンはカロテノイドのクラスに属します。ネオキサンチンは、植物ホルモンアブシシン酸の前駆体であるアレン系キサントフィルであり、緑色植物におけるカロテノイド合成の最終産物として形成されます。
アプリケーション
ネオキサンチンは、果実中の分析物を高速液体クロマトグラフィー(HPLC)/ダイオードアレイ検出(DAD)/質量分析(MS)により測定する際に、標準物質として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
72994-1MG:
72994-BULK:
72994-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
クロロフィルb analytical standard
Supelco
00538
クロロフィルb
Capsanthin analytical standard
Supelco
94863
Capsanthin
Identification of neoxanthin synthase as a carotenoid cyclase paralog.
Bouvier F, et al.
European Journal of Biochemistry, 267(21), 6346-6352 (2000)