アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−70°C
SMILES記法
CC(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/[C@]2(O3)C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]23C)C
詳細
9-cis-Antheraxanthin belongs to the class of carotenoids, reported being abundantly identified in the saponified extract of orange.
アプリケーション
9-cis-Antheraxanthin may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
- In petals and pollen extract of Calendula officinalis L. using high-performance liquid chromatography with UV-Vis detection technique.
- In freeze-dried citrus pulp using UV-Vis spectrophotometry and high-performance liquid chromatography-diode array detection-tandem mass spectrometry (HPLC-DAD-MS/MS).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
47999-1MG:
47999-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)