Merck
SMB00706
Sigma-Aldrich
リコピン
≥98% (HPLC), from tomato
別名:
ψ,ψ-カロテン, 2,6,10,14,19,23,27,31-オクタメチル-ドトリアコンタ-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-トリデカエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56
CAS番号:
分子量:
536.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.28
由来生物
tomato
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
536.87
保管条件
protect from light
溶解性
THF: 1 mg/mL
chloroform: 5 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,15-22,25-32H,13-14,23-24H2,1-10H3/b12-11+,25-15+,26-16+,31-17+,32-18+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
InChI Key
OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リコピンは非環式カロテノイド色素であり、一般的に、スイカ、ピンクグアバ、トマトなど多くの赤い果物や野菜、および光合成藻類によって産生される生理活性天然化合物です。最新の研究で、この植物代謝物が阻害剤として作用し、抗酸化作用、抗発がん作用、放射線防護作用、抗がん作用、抗炎症作用などの多様な生物活性を示す可能性があることが示唆されています。
アプリケーション
リコピンは、下記で使用されています:
  • in vitroマウス上皮細胞株における皮膚腫瘍に対する化学防御効果を解析するため
  • 哺乳類細胞株の内在性カロテノイドの抗酸化能力を解析するための定量的高速液体クロマトグラフィー(HPLC)の標準品として
  • 遺伝子操作したSaccharomyces cerevisiae由来のカロテノイドを同定するための高速液体クロマトグラフィー(HPLC)の標準品として
リコピンは植物源由来の天然産物であり、化合物スクリーニングライブラリー、メタボロミクス、植物化学、および創薬研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トマトに含まれる抗酸化性の微量栄養素で、がんや心血管疾患のリスクを低減します。Connexin 43のアップレギュレ-ションを介して細胞間のギャップ結合における情報伝達を促進し、培養がん細胞の増殖を抑制します。コレステロ-ル合成を阻害し、低密度リポタンパク質の分解を促進します。
リコピンは口腔癌に対して活性であること、NOX4のダウンレギュレーションによりヒト肝腺癌細胞の転移を阻害することが認められています。 また、リコピンは心血管疾患の患者のための有益な栄養補助剤であることも認められました。
特徴および利点
  • 複数の研究用途に適した高品質の化合物
  • HPLCおよび質量分析法に適合
その他情報
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00706-10MG:
SMB00706-1MG-PW:
SMB00706-10MG-PW:
SMB00706-BULK:
SMB00706-VAR:
SMB00706-5MG:
SMB00706-5MG-PW:
SMB00706-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Bo-Yi Jhou et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(32), 6893-6903 (2017-07-21)
NADPH oxidase 4 (NOX4), with the sole function to produce reactive oxygen species (ROS), can be a molecular target for disrupting cancer metastasis. Several studies have indicated that lycopene exhibited anti-metastatic actions in vitro and in vivo. However, the role
Subramaniam Pennathur et al.
Free radical biology & medicine, 49(2), 205-213 (2010-04-15)
Lycopene, a carotenoid found in tomatoes, is a proven antioxidant that may lower the risk of certain disorders including heart disease and cancer. Hypochlorous acid (HOCl) is an oxidant linked to tissue oxidation in cardiovascular disease and other inflammatory disorders
High-level beta-carotene production from xylose by engineered Saccharomyces cerevisiae without overexpression of a truncated HMG1 (tHMG1)
Sun L, et al.,
Biotechnology and Bioengineering, 3522-3532 (2020)
Sonia Gupta et al.
International journal of preventive medicine, 6, 70-70 (2015-09-04)
Without pigments, we are nothing. Life presents us with a kaleidoscope of colors. From the green grass of home to a forest's ruddy autumn hues, we are surrounded by living colors. Living things obtain their colors, with few exceptions, from
A V Rao et al.
Journal of the American College of Nutrition, 19(5), 563-569 (2000-10-07)
Lycopene, a carotenoid without provitamin-A activity, is present in many fruits and vegetables; however, tomatoes and processed tomato products constitute the major source of lycopene in North American diet. Among the carotenoids, lycopene is a major component found in the