Merck
PHR1770
Supelco
リコピン(不活性物質中約10%のリコピン)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
リコピン, ψ,ψ-カロテン, 2,6,10,14,19,23,27,31-オクタメチル-ドトリアコンタ-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-トリデカエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56
CAS番号:
分子量:
536.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1370860
APIファミリー
lycopene
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,15-22,25-32H,13-14,23-24H2,1-10H3/b12-11+,25-15+,26-16+,31-17+,32-18+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
InChI Key
OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用するための医薬品の二次標準物質は、製薬会社のラボやメーカーに、社内標準物質の調製に代わる便利で費用対効果の高い代替手段を提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
リコペンは、医薬製剤中の分析物を液体クロマトグラフィー法で測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。
生物化学的/生理学的作用
トマトに含まれる抗酸化性の微量栄養素で、がんや心血管疾患のリスクを低減します。Connexin 43のアップレギュレ-ションを介して細胞間のギャップ結合における情報伝達を促進し、培養がん細胞の増殖を抑制します。コレステロ-ル合成を阻害し、低密度リポタンパク質の分解を促進します。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
本認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。本CRMの使用に関する情報はすべて分析認証書に記載されています。
この物質には、不活性物質中に約10% w/wのリコピンが含まれています。認証された含有量については、COAを参照してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1770-5X100MG:
PHR1770-500MG:
PHR1770-500MG-PW:
PHR1770-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Simultaneous determination of water-and fat-soluble vitamins, lycopene and beta-carotene in tomato samples and pharmaceutical formulations: Double injection single run by reverse-phase liquid chromatography with UV detection
Melfi MT, et al.
J. Food Compos. Anal., 70, 9-17 (2018)
Bente Kirkhus et al.
Food chemistry, 285, 282-289 (2019-02-25)
Carotenoids are lipophilic compounds that are digested and absorbed along with lipids. Emulsions based on a mixture of plum tomato and red sweet pepper, with 5% or 10% rapeseed oil, were obtained by high pressure homogenization, and the concentration of
プロトコル
HPLC Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide